Phosphonate de dibenzyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1016-25G P1016-250G
TCIAP1016-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1016-25G TCIAP1016-250G
Phosphonate de dibenzyle ≥95.0% (par GC)
Phosphonate de dibenzyle
Formule: C₁₄H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00004774
Numéro CAS: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1
Merck Index: 14,03014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f5b4eeccd764433b30c2cb8ffdb93a7f9367d8&vid=41f5b4eeccd764433b30c2cb8ffdb93a7f9367d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité