Quinuclidine-3-one chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Q0052-25G Q0052-5G
TCIAQ0052-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAQ0052-25G TCIAQ0052-5G
Quinuclidine-3-one chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Quinuclidine-3-one chlorhydrate
Formule: C₇H₁₂ClNO
Numéro MDL: MFCD00137391
Numéro CAS: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2822e60c67a97dace89fd239cda9c7b0e79a71d&vid=c2822e60c67a97dace89fd239cda9c7b0e79a71d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité