Acide phénylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0204-25G P0204-500G P0204-100G
TCIAP0204-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP0204-25G TCIAP0204-500G TCIAP0204-100G
Acide phénylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide phénylphosphonique
Formule: C₆H₇O₃P
Numéro MDL: MFCD00002136
Numéro CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c59221cddcca85a79a29cf1d36c8af2ddce7b3&vid=d8c59221cddcca85a79a29cf1d36c8af2ddce7b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Water faint turbidity
Solubility in Methanol faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité