Bis(triméthylsilyl)acetylene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1090-25G B1090-5G
TCIAB1090-25GEA 269 EUR InStock
TCIAB1090-25G TCIAB1090-5G
Bis(triméthylsilyl)acetylene ≥97.0% (par GC)
Bis(triméthylsilyl)acetylene
Formule: C₈H₁₈Si₂
MW: 170,4 g/mol
Point d'éclair: 2°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008276
Numéro CAS: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d94f3b26955ab29334fb9075b594985f2711fa2&vid=2d94f3b26955ab29334fb9075b594985f2711fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité