Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoferrocène ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3476-1G B3476-5G
TCIAB3476-1GEA 101 EUR InStock
TCIAB3476-1G TCIAB3476-5G
Bromoferrocène ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Bromoferrocène


Formule: C₁₀H₉BrFe
Numéro MDL: MFCD03093913
Numéro CAS: 1273-73-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2733e373b00f35cfe361b698e66fb7c5c2078d53&vid=2733e373b00f35cfe361b698e66fb7c5c2078d53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité