1,1'-Dibromoferrocène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2829-1G D2829-5G
TCIAD2829-1GEA 129 EUR InStock
TCIAD2829-1G TCIAD2829-5G
1,1'-Dibromoferrocène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-Dibromoferrocène
Formule: C₁₀Br₂Fe
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075755
Numéro CAS: 1293-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6ea013183be6760edad20b241aa82e7e4a46807&vid=c6ea013183be6760edad20b241aa82e7e4a46807&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité