Hydrazine bromhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazine monohydrobromide
H0173-25G H0173-500G
TCIAH0173-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAH0173-25G TCIAH0173-500G
Hydrazine bromhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrazine bromhydrate
Formule: H₅BrN₂
MW: 112,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065394
Numéro CAS: 13775-80-9
EINECS: 237-412-7
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48a7c4cbfbb9e50054af3b42dd530131c898f540&vid=48a7c4cbfbb9e50054af3b42dd530131c898f540&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité