3-Aminocrotononitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0944-25G A0944-100G
TCIAA0944-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0944-25G TCIAA0944-100G
3-Aminocrotononitrile ≥98.0% (par GC)
3-Aminocrotononitrile
Formule: C₄H₆N₂
Numéro MDL: MFCD00008071
Numéro CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9b54ba6a86f7e7f46b712a4e9f030cc4d992404&vid=c9b54ba6a86f7e7f46b712a4e9f030cc4d992404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité