4-Phénylbuténone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
P0163-25G P0163-500G
TCIAP0163-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0163-25G TCIAP0163-500G
4-Phénylbuténone ≥98.0% (par GC)
4-Phénylbuténone
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00008779
Numéro CAS: 122-57-6
EINECS: 217-587-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01137
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35d47d30b26fbaaa92b02b4cffa2d43354b422bb&vid=35d47d30b26fbaaa92b02b4cffa2d43354b422bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité