(±)-2-Bromobutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0800-25G B0800-500G
TCIAB0800-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0800-25G TCIAB0800-500G
(±)-2-Bromobutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Bromobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00000155
Numéro CAS: 533-68-6
EINECS: 208-574-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f7b77f25c8402e0fffd6ea943ddd397d3d5110&vid=65f7b77f25c8402e0fffd6ea943ddd397d3d5110&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité