1-Butoxy-2,3-époxypropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0697-25ML B0697-500ML
TCIAB0697-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0697-25ML TCIAB0697-500ML
1-Butoxy-2,3-époxypropane ≥98.0% (par GC)
Butyl glycidyl ether
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00005145
Numéro CAS: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&vid=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité