(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
G0364-5G G0364-25G
TCIAG0364-5GEA 44 EUR InStock
TCIAG0364-5G TCIAG0364-25G
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol ≥96.0% (par GC)
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol
Formule: C₃H₆O₂
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00074874
Numéro CAS: 60456-23-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d4130528c17f1c2359dc6ec270aca8985a2385&vid=05d4130528c17f1c2359dc6ec270aca8985a2385&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité