Cyanoacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyanoacetamide
C0437-25G C0437-500G
TCIAC0437-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0437-25G TCIAC0437-500G
Cyanoacétamide ≥98.0% (par GC)
Cyanoacétamide
Formule: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008024
Numéro CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Merck Index: 14,02688
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f976977b0f077437785870912bbbc2b110312e0e&vid=f976977b0f077437785870912bbbc2b110312e0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité