Chlorure d'acetamidinium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0008-25G A0008-500G
TCIAA0008-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0008-25G TCIAA0008-500G
Chlorure d'acetamidinium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure d'acetamidinium
Formule: C₂H₇ClN₂
Numéro MDL: MFCD00013016
Numéro CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Merck Index: 14,00044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f36469ce5f1ed8d0e035a896ac2538a85fe2e01&vid=2f36469ce5f1ed8d0e035a896ac2538a85fe2e01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (after deducting NH4Cl)
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 % (after deducting NH4Cl)
Melting point 166.0 to 176.0 deg-C
Ammonium chloride max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité