N-Méthylformanilide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0552-25G M0552-500G M0552-100G
TCIAM0552-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0552-25G TCIAM0552-500G TCIAM0552-100G
N-Méthylformanilide ≥99.0% (par GC)
N-Méthylformanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point d'éclair: 129°C
Numéro MDL: MFCD00003283
Numéro CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&vid=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité