N,N-Diméthylaminoacétohydrazide dichlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0727-10GEA 216 EUR InStock
TCIAD0727-10G
N,N-Diméthylaminoacétohydrazide dichlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthylaminoacétohydrazide dichlorhydrate
Formule: C₄H₁₃Cl₂N₃O
MW: 190,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042020
Numéro CAS: 5787-71-3
EINECS: 208-721-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/04/28975704.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité