Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Formylacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide

A0009-25G A0009-5G
TCIAA0009-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAA0009-25G TCIAA0009-5G
4'-Formylacétanilide ≥98.0% (par GC)
4-Acetamidobenzaldehyde


Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003380
Numéro CAS: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a91373a8a5301863ccb6552aa1f853054cc15e21&vid=a91373a8a5301863ccb6552aa1f853054cc15e21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité