N,N-Diméthylglycinate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-Me-Gly-OEt
D0726-25G D0726-500G
TCIAD0726-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD0726-25G TCIAD0726-500G
N,N-Diméthylglycinate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
N,N-Diméthylglycinate d'éthyle
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00009175
Numéro CAS: 33229-89-9
EINECS: 251-411-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d092648110886782d7ec0934654cd928136cb0b&vid=4d092648110886782d7ec0934654cd928136cb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité