Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylglycine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0728-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD0728-25G
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate


Formule: C₄H₁₀ClNO₂
MW: 139,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012610
Numéro CAS: 2491-06-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/07/28975707.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité