Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAF0284-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAF0284-25G
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide


Formule: C₈H₇FN₂O₃
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031517
Numéro CAS: 448-39-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/80/28968880.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité