1-Amino-2,2-diméthoxyéthane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0801-25ML A0801-250ML
TCIAA0801-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAA0801-25ML TCIAA0801-250ML
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00008135
Numéro CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eab141da540946b2a7d1e585026edbb547d9c69f&vid=eab141da540946b2a7d1e585026edbb547d9c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité