3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0099-25G T0099-500G
TCIAT0099-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0099-25G TCIAT0099-500G
3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol ≥95.0% (par GC)
3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol
Formule: C₈H₁₈O₅
Point d'ébullition: 328°C
Point d'éclair: 194°C
Numéro MDL: MFCD00002879
Numéro CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47b470a60630e227ee7e0451cba221f282f1d6ec&vid=47b470a60630e227ee7e0451cba221f282f1d6ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité