3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1154-25G P1154-5G
TCIAP1154-25GEA 271 EUR InStock
TCIAP1154-25G TCIAP1154-5G
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol ≥95.0% (par GC)
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol
Formule: C₁₀H₂₂O₆
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD00002878
Numéro CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff82f2d09b7d5478d487afd7d38fc06d1e3fde1&vid=9ff82f2d09b7d5478d487afd7d38fc06d1e3fde1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité