Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0497-25ML B0497-500ML
TCIAB0497-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0497-25ML TCIAB0497-500ML
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) ≥98.0% (par GC)
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle)
Formule: C₁₀H₂₂O₅
Point d'ébullition: 276°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00008505
Numéro CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Merck Index: 14,09208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b64ef9cb4421ecfd8857946c67374c1328e7f119&vid=b64ef9cb4421ecfd8857946c67374c1328e7f119&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité