3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-1,23-diol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PEG-08, 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-1,23-diol
O0295-1G O0295-5G
TCIAO0295-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAO0295-1G TCIAO0295-5G
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-1,23-diol ≥96.0% (par GC)
Octaethylene glycol
Formule: C₁₆H₃₄O₉
MW: 370,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00698694
Numéro CAS: 5117-19-1
EINECS: 225-856-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c1b84d0b0610ea109cf28075e4304c281a4a645&vid=3c1b84d0b0610ea109cf28075e4304c281a4a645&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité