Acide medronique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0843-5GEA 178 EUR InStock
TCIAM0843-5G TCIAM0843-1G
Acide medronique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide medronique
Formule: CH₆O₆P₂
MW: 176 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002139
Numéro CAS: 1984-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05792
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/24/28974324.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité