3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0687-25G M0687-500G
TCIAM0687-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0687-25G TCIAM0687-500G
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00003138
Numéro CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Merck Index: 14,06713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9295eb4bfa90f659439971706118b3c946b7d9b&vid=d9295eb4bfa90f659439971706118b3c946b7d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité