(4-Hydroxyphényl)acétamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetamide
H0853-25G H0853-500G
TCIAH0853-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0853-25G TCIAH0853-500G
(4-Hydroxyphényl)acétamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(4-Hydroxyphényl)acétamide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017145
Numéro CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d6fb3fd3cb10077a83cbec9b50db534cc2469b&vid=62d6fb3fd3cb10077a83cbec9b50db534cc2469b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité