Butynedioate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0089-25ML A0089-250ML
TCIAA0089-25MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAA0089-25ML TCIAA0089-250ML
Butynedioate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Butynedioate de diéthyle
Formule: C₈H₁₀O₄
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 1°C
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009186
Numéro CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=197bd469369b29b61d0142ed5c6dc8f11e28d44a&vid=197bd469369b29b61d0142ed5c6dc8f11e28d44a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité