Butynedioate de diméthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
A0090-25ML A0090-500ML A0090-100ML
TCIAA0090-25MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAA0090-25ML TCIAA0090-500ML TCIAA0090-100ML
Butynedioate de diméthyle ≥96.0% (par GC)
Butynedioate de diméthyle
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008456
Numéro CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&vid=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité