Acide butynedioïque ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0088-25G A0088-5G
TCIAA0088-25GEA 135 EUR InStock
TCIAA0088-25G TCIAA0088-5G
Acide butynedioïque ≥90.0% (par HPLC)
Acetylenedicarboxylic acid
Formule: C₄H₂O₄
MW: 114,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004362
Numéro CAS: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b285b6720bc6dffc3a8ebcb323f729cf657384&vid=83b285b6720bc6dffc3a8ebcb323f729cf657384&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité