2-Acide arsanilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0529-25G A0529-5G
TCIAA0529-25GEA 139 EUR InStock
TCIAA0529-25G TCIAA0529-5G
2-Acide arsanilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acide arsanilique
Formule: C₆H₈AsNO₃
Numéro MDL: MFCD00007630
Numéro CAS: 2045-00-3
EINECS: 218-064-5
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31a929f6483ea15a22ed7473cd4c4c9b657831b2&vid=31a929f6483ea15a22ed7473cd4c4c9b657831b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité