4-Acide arsanilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Arsanilic acid
A0530-25G A0530-500G
TCIAA0530-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0530-25G TCIAA0530-500G
4-Acide arsanilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Acide arsanilique
Formule: C₆H₈AsNO₃
MW: 217,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007819
Numéro CAS: 98-50-0
EINECS: 202-674-3
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f43ec2c935b4771a11f63daf0edffcbca1805c7&vid=4f43ec2c935b4771a11f63daf0edffcbca1805c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité