Bis(acétato-O)phényliode ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0330-10G I0330-25G I0330-250G
TCIAI0330-10GEA 30.8 EUR InStock
TCIAI0330-10G TCIAI0330-25G TCIAI0330-250G
Bis(acétato-O)phényliode ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(acétato-O)phényliode
Formule: C₁₀H₁₁IO₄
Numéro MDL: MFCD00008692
Numéro CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a9713ccfd820832ae61477755462e0b2a5e928&vid=84a9713ccfd820832ae61477755462e0b2a5e928&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité