Phtalamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
P0283-25G P0283-500G
TCIAP0283-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0283-25G TCIAP0283-500G
Phtalamide ≥98.0% (sur base azote total)
Phtalamide
Formule: C₈H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00025478
Numéro CAS: 88-96-0
EINECS: 201-870-6
Merck Index: 14,07369
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb7257dc6bfbf2261d3572edd5537275405a182&vid=deb7257dc6bfbf2261d3572edd5537275405a182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité