Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydrazinobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH0800-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0800-25G
Acide 4-hydrazinobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydrazinobenzoïque


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007581
Numéro CAS: 619-67-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité