5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2261-5GEA 213 EUR InStock
TCIAD2261-5G TCIAD2261-25G TCIAD2261-1G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (par GC)
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00010439
Numéro CAS: 3393-45-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/88/28979188.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité