Benzoylferrocène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0886-25G B0886-5G
TCIAB0886-25GEA 141 EUR InStock
TCIAB0886-25G TCIAB0886-5G
Benzoylferrocène ≥98.0% (par GC)
Benzoylferrocène
Formule: C₁₇H₁₄FeO
Numéro MDL: MFCD00001431
Numéro CAS: 1272-44-2
EINECS: 215-054-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08491c80d87208e25eec9eccc7673e20f960aef9&vid=08491c80d87208e25eec9eccc7673e20f960aef9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité