Acide (R)-(+)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid, (R)-(+)-N-(alpha-Methylbenzyl)phthalamic acid, (R)-2-((1-Phenylethyl)carbamoyl)benzoic acid
M1622-1G M1622-5G
TCIAM1622-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM1622-1G TCIAM1622-5G
Acide (R)-(+)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (R)-(+)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque
Formule: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063050
Numéro CAS: 21752-35-2
EINECS: 244-570-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72af5f3c58e29452492f31808f01a724cef0d4a9&vid=72af5f3c58e29452492f31808f01a724cef0d4a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +48.0 deg (C=2,EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité