Acide (S)-(-)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0824-1GEA 55 EUR InStock
TCIAM0824-1G
Acide (S)-(-)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (S)-(-)-2-[[(1-phényléthyl)amino]carbonyl]benzoïque
Formule: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013979
Numéro CAS: 21752-36-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/95/28974295.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité