2-Mercapto-2-thiazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0065-500GEA 109 EUR InStock
TCIAM0065-500G TCIAM0065-25G
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Mercapto-2-thiazoline
Formule: C₃H₅NS₂
MW: 119,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126013
Numéro CAS: 96-53-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/39/28973339.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité