2-Méthyl-2-thiazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
M0285-100ML M0285-25ML
TCIAM0285-100MLEA 344 EUR InStock
TCIAM0285-100ML TCIAM0285-25ML
2-Méthyl-2-thiazoline ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-2-thiazoline
Formule: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005314
Numéro CAS: 2346-00-1
EINECS: 219-071-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&vid=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité