4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0081-25G I0081-500G
TCIAI0081-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAI0081-25G TCIAI0081-500G
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006700
Numéro CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d5c717290feb66f585af5e77501e8a7a22890ef&vid=7d5c717290feb66f585af5e77501e8a7a22890ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité