1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1270-25G D1270-500G D1270-100G
TCIAD1270-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1270-25G TCIAD1270-500G TCIAD1270-100G
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 116°C
Numéro MDL: MFCD00006930
Numéro CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&vid=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité