5,5-Diphénylhydantoïne ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D0894-25G D0894-500G
TCIAD0894-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0894-25G TCIAD0894-500G
5,5-Diphénylhydantoïne ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
5,5-Diphenylhydantoin
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005264
Numéro CAS: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Merck Index: 14,07322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1847771f6979e86d2651d2bb758122c9a1800ff5&vid=1847771f6979e86d2651d2bb758122c9a1800ff5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité