2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1215-25G C1215-5G
TCIAC1215-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1215-25G TCIAC1215-5G
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
Formule: C₂H₄ClO₂P
MW: 126,48 g/mol
Point d'ébullition: 47°C
Point de fusion: -28°C
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014511
Numéro CAS: 822-39-9
EINECS: 212-499-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&vid=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité