Carbazamidine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1129-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA1129-25G TCIAA1129-100G TCIAA1129-500G
Carbazamidine monochlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Carbazamidine monochlorhydrate
Formule: CH₇ClN₄
MW: 110,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039074
Numéro CAS: 1937-19-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/57/28928957.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité