Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
A0307-25G A0307-500G
TCIAA0307-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0307-25G TCIAA0307-500G
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Formule: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012949
Numéro CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59070d3eaa6bf67c4d79c92c62c73b02cc323a21&vid=59070d3eaa6bf67c4d79c92c62c73b02cc323a21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité