1-Phényl-2-(triméthylsilyl)acetylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl(phenylethynyl)silane
P1398-5ML P1398-25ML
TCIAP1398-5MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAP1398-5ML TCIAP1398-25ML
1-Phényl-2-(triméthylsilyl)acetylene ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-2-(triméthylsilyl)acetylene
Formule: C₁₁H₁₄Si
MW: 174,32 g/mol
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00054860
Numéro CAS: 2170-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&vid=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité