Chlorure de diphényliodonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2356-25GEA 647 EUR InStock
TCIAD2356-25G TCIAD2356-5G
Chlorure de diphényliodonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀ClI
MW: 316,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011909
Numéro CAS: 1483-72-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/87/28979287.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité